Key Documents
SML1614
Sigma-Aldrich
Rp-8-Br-cGMPS sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Rp-8-Bromo-cGMPS sodium salt, Rp-8-Bromoguanosine- 3′, 5′- cyclic monophosphorothioate sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10BrN5O6PS · Na
Número CAS:
Peso molecular:
462.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
lyophilized solid
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(N([C@@H]3O[C@H](CO[P@@](O4)([O-])=S)[C@@H]4[C@H]3O)C(Br)=N2)N=C(N)N1.[Na+]
InChI
1S/C10H11BrN5O6PS.Na/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(21-8)1-20-23(19,24)22-5;/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,24)(H3,12,14,15,18);/q;+1/p-1/t2-,4-,5-,8-,23-;/m1./s1
chave InChI
CHTSSROWUAICIL-GMKUFTCMSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Rp-8-bromo-cGMPS is a cell permeable cGMP analog that blocks cGMP-dependent protein kinase (cGK, G-kinase, Protein Kinase G, PKG). Rp-8-bromo-cGMPS is resistant to hydrolysis by phosphodiesterases and binds cGK without activating it, resulting in competitive inhibition.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3