A165
Rp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Rp-Cyclic 3′,5′-hydrogen phosphorothioate adenosine triethylammonium salt, Rp-cAMPS triethylammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
λmax
258 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=S)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O5PS.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(19-10)1-18-21(17,22)20-7;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,22)(H2,11,12,13);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-,21?;/m1./s1
chave InChI
OXIPZMKSNMRTIV-NVGWRVNNSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.