SML1991
PS432
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]-2,5-dihydro-4-hydroxy-1-(6-methyl-2-benzothiazolyl)-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(O)=C(C(OCC)=O)C(C2=CC=C(C3=CC=C(Cl)C=C3)O2)N1C4=NC(C=CC(C)=C5)=C5S4
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)