51738
L-Glyceric acid sodium salt
≥95.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-2,3-Dihydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium L-glycerate
Ensaio
≥95.0% (TLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D -18.5±3.0°, c = 1 in H2O
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
chave InChI
RBNPOMFGQQGHHO-REOHCLBHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)