G7274
DL-Glyceric acid hemicalcium salt hydrate
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt, Hemicalcium DL-glycerate, hemi-Calcium DL-glycerate
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
crystalline
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
<18% water (Karl Fischer)
cor
beige
pf
134 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (1 N Hydrochloric acid)
traços de cátion
Ca: 15.5-16.5% (anhydrous)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OCC(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
chave InChI
OKEVQKKVYQHNFW-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?