Documentos Principais
SML2018
Sigma-Aldrich
GSK4027
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Bromo-2-methyl-5-(((3R,5R)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)-amino)pyridazin-3(2H)-one, 4-Bromo-2-methyl-5-[[(3R,5R)-1-methyl-5-phenyl-3-piperidinyl]amino]-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21BrN4O
Número CAS:
Peso molecular:
377.28
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C[C@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK4027 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain [p300/CBP-associated factor (PCAF)/general control nonderepressible 5 (GCN5) bromodomain].
It acts as a chemical probe for PCAF/GCN5.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)