Key Documents
D4321
Sigma-Aldrich
Dihydroeponemycin
≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H36N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
400.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D ±35.7°
cor
off-white to light tan
solubilidade
DMSO: ≥1 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)[C@@]1(CO)CO1
InChI
1S/C20H36N2O6/c1-13(2)7-5-6-8-17(25)21-16(10-23)19(27)22-15(9-14(3)4)18(26)20(11-24)12-28-20/h13-16,23-24H,5-12H2,1-4H3,(H,21,25)(H,22,27)/t15-,16-,20+/m0/s1
chave InChI
IUDBVFIQSSOIDB-TWOQFEAHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Dihydroeponemycin is an active derivative of eponemycin an antitumor antibiotic isolated from Streptomyces hygroscopicus. Dihydroeponemycin labels the catalytic threonine residues of the immunoproteasome subunits LMP2 and LMP7 and the constitutive proteasome subunit X, while epoxomicin covalently modifies the N-terminal catalytic threonine residues of the constitutive proteasome (X and Z) and immunoproteasome (LMP7 and MECL1) subunits.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3