SML1416
KU-60019
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-N-[5-[6-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-pyran-2-yl]-9H-thioxanthen-2-yl]-4-morpholineacetamide
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CN1C[C@H](C)O[C@H](C)C1)NC(C=C2)=CC3=C2SC4=C(C5=CC(C=C(N6CCOCC6)O5)=O)C=CC=C4C3
InChI
1S/C30H33N3O5S/c1-19-16-32(17-20(2)37-19)18-28(35)31-23-6-7-27-22(13-23)12-21-4-3-5-25(30(21)39-27)26-14-24(34)15-29(38-26)33-8-10-36-11-9-33/h3-7,13-15,19-20H,8-12,16-18H2,1-2H3,(H,31,35)/t19-,20+
chave InChI
SCELLOWTHJGVIC-BGYRXZFFSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3