SML1415
VE-821
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Amino-6-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-N-phenylpyrazine-2-carboxamide, 3-Amino-6-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-N-phenyl-2-pyrazinecarboxamide, VE821
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(C(C=C1)=CC=C1C2=NC(C(NC3=CC=CC=C3)=O)=C(N)N=C2)(=O)=O
InChI
1S/C18H16N4O3S/c1-26(24,25)14-9-7-12(8-10-14)15-11-20-17(19)16(22-15)18(23)21-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H2,19,20)(H,21,23)
chave InChI
DUIHHZKTCSNTGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3