Documentos Principais
ALD00104
Sigma-Aldrich
Methyl 1,2,3-triazine-4-carboxylate
Sinônimo(s):
1,2,3-Triazine-4-carboxylic acid, methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)C1=CC=NN=N1
InChI
1S/C5H5N3O2/c1-10-5(9)4-2-3-6-8-7-4/h2-3H,1H3
chave InChI
BYTPHJAFXFEZLP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The inverse electron demand Diels-Alder reactions of electron-deficient heterocycles are significant cycloaddition reactions for the total synthesis of natural products containing highly substituted and functionalized heteroaromatic ring systems.