cadeia de caracteres SMILES
COC1=CN=NN=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c1-8-4-2-5-7-6-3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
HVBZCUMRMKODNE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
The inverse electron demand Diels-Alder reactions of electron-deficient heterocycles are significant cycloaddition reactions for the total synthesis of natural products containing highly substituted and functionalized heteroaromatic ring systems.