447331
N-Vinylformamide
98%
Sinônimo(s):
N-Ethenylformamide, N-VFA, N-Vinyl-N-formylmethanamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
~0.1 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
contém
25-55 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
pb
210 °C (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
densidade
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)NC=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2-3H,1H2,(H,4,5)
chave InChI
ZQXSMRAEXCEDJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a monomer to synthesize poly (N-vinylformamide) (PNVF) based hydrogels that can be used for controlled drug delivery.
- To synthesize an aqueous binder for Li4Ti5O12(LTO) anodes in lithium-ion batteries. This helps to enhance the stability and specific capacity of the electrodes.
- To fabricate biocompatible coating for medical devices.
- To fabricate polypropylene membranes for continuous removal of organic micropollutants from water. N-vinylformamide enhances the adsorption affinity of the membrane by inducing multiple hydrophilic and hydrogen bonding sites on the surface.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
102 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?