5.31978
ATM Inhibitor, KU 60019
Sinônimo(s):
ATM Inhibitor, KU 60019, KU-60019, KU60019, Ataxia Telangiectasia Mutate Kinase Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
6.3 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light beige
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1c2c(cccc2C5=CC(=O)C=C(O5)N6CCOCC6)Cc3c1ccc(c3)NC(=O)CN4C[C@H](O[C@H](C4)C)C
InChI
1S/C30H33N3O5S/c1-19-16-32(17-20(2)37-19)18-28(35)31-23-6-7-27-22(13-23)12-21-4-3-5-25(30(21)39-27)26-14-24(34)15-29(38-26)33-8-10-36-11-9-33/h3-7,13-15,19-20H,8-12,16-18H2,1-2H3,(H,31,35)/t19-,20+
chave InChI
SCELLOWTHJGVIC-BGYRXZFFSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ATM
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Golding, S., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 2894.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3