721174
2-(Tributylstannyl)pyrimidine
95%
Sinônimo(s):
2-Tributylstannanylpyrimidine, Tributyl (2-pyrimidyl)stannane
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.512
densidade
1.164 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ncccn1
InChI
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-5-4-6-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
WTFFOOAJSDVASL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can also be used in the preparation of various (2-pyrimidyl)silanes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?