Documentos Principais
719366
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-(tributylstannyl)indole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H35NSn
Número CAS:
Peso molecular:
420.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
densidade
1.140 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2n1C
InChI
1S/C9H8N.3C4H9.Sn/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10;3*1-3-4-2;/h2-6H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
QHCNIBQIQQKJPD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 149 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)