638617
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole
Sinônimo(s):
2-(Tributylstannanyl)-1,3-oxazole, 2-(Tributylstannanyl)oxazole, 2-(Tributylstannyl)-1,3-oxazole, 2-(Tributylstannyl)oxazole, Tributyl(oxazol-2-yl)stannane
About This Item
Produtos recomendados
índice de refração
n20/D 1.4930 (lit.)
Nível de qualidade
p.e.
108-110 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.170 g/mL at 25 °C
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ncco1
InChI
1S/3C4H9.C3H2NO.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
chave InChI
YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Heteroaromatic compounds via Stille-Migita cross-coupling reaction with (hetero)aryl halides using a palladium catalyst.
- Ethyl 2-[3-(1,3-oxazol-2-yl)-1H-indazol-1-yl]acetate by reacting with 3-iodoindazole in the presence of Pd(PPh3)4 as a catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?