JN0001
Alniditan dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
JNJ 16384810-AAC, N-[[(2R)-chroman-2-yl]methyl]-N′-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)propane-1,3-diamine dihydrochloride, R 91274, R091274
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -65 to -75°, c = 1.0 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C17H26N4O.ClH/c1-2-6-16-14(5-1)7-8-15(22-16)13-18-9-3-10-19-17-20-11-4-12-21-17;/h1-2,5-6,15,18H,3-4,7-13H2,(H2,19,20,21);1H/t15-;/m1./s1
chave InChI
BHFNHKKGGQTOBO-XFULWGLBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3