K4125
5-Keto-D-gluconic acid potassium salt
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
D-Xylo-5-hexulofuranosonic acid potassium salt
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezas
≤10.0% water (Karl Fischer)
cor
white
solubilidade
water: ~50 g/L
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h3-5,7,9-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t3-,4+,5-;/m1./s1
chave InChI
GSFHMOMWXNDPMM-YMDUGQBDSA-M
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?