SML1311
Rubone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-(2,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-one, 2′-Hydroxy-2,4,4′,5,6′-pentamethoxychalcone
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H22O7/c1-23-13-9-15(22)20(19(10-13)27-5)14(21)7-6-12-8-17(25-3)18(26-4)11-16(12)24-2/h6-11,22H,1-5H3/b7-6+
chave InChI
VHCQVGQULWFQTM-VOTSOKGWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3