SML1807
SB-258719
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N,3-Dimethyl-N-[(1R)-1-methyl-3-(4-methyl-1-piperidinyl)propyl]benzenesulfonamide, SB 258719
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
off-white to brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=CC(S(N(C)[C@H](C)CCN2CCC(C)CC2)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C18H30N2O2S/c1-15-8-11-20(12-9-15)13-10-17(3)19(4)23(21,22)18-7-5-6-16(2)14-18/h5-7,14-15,17H,8-13H2,1-4H3
chave InChI
AGVNHDNTFYHZNL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)