SML0797
Flibanserin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-2H-benzimidazol-2-one, BIMT 17, BIMT 17BS
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N2CCN(CC2)CC[n]3c4c([nH][c]3=O)cccc4
InChI
1S/C20H21F3N4O/c21-20(22,23)15-5-7-16(8-6-15)26-12-9-25(10-13-26)11-14-27-18-4-2-1-3-17(18)24-19(27)28/h1-8H,9-14H2,(H,24,28)
chave InChI
CCIZQGRSEAHATK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience