Documentos
SML3033
Sigma-Aldrich
Sildenafil citrate
≥98% (HPLC), powder, cGMP specific PDE5 inhibitor
Sinônimo(s):
Sildenafil citrate salt, 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazine citrate salt, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[5,4-e]pyrimidin-7-one citrate salt, Revatio, UK-92,480
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30N6O4S ·C6H8O7
Número CAS:
Peso molecular:
666.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Sildenafil citrate, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sildenafil is a potent, selective inhibitor of cGMP specific phosphodiesterase type 5 (PDE5). Sildenafil is used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension. NO activates guanylate cyclase, which results in increased levels of cGMP, producing smooth muscle relaxation. Sildenafil enhances the effect of NO by inhibiting PDE5, which is responsible for degradation of cGMP.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3