SML3133
Viloxazine hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1. 2-(2-Ethoxyphenoxymethyl-2,3,5,6-tetrahydro-1,4-oxazine hydrochloride salt, 2-((2-Ethoxyphenoxy)methyl)morpholine hydrochloride, 2-(o-Ethoxyphenoxymethyl)morpholine hydrochloride, 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, I.C.I. 58,834 HCl, ICI 58,834 HCl, SPN-812, Viloxazine HCl, rac Viloxazine HCl, rac Viloxazine hydrochloride
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=C(OCC2OCCNC2)C=CC=C1.Cl
InChI
1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H
chave InChI
HJOCKFVCMLCPTP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)