JN0004
Tolmetin sodium dihydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Tolmetin sodium salt dihydrate, 1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrole-2-acetic acid sodium salt dihydrate, Sodium 2-(1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl)acetate dihydrate, 1-Methyl-5-(p-toluoyl)pyrrole-2-acetic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC([O-])=O)n2C
InChI
1S/C15H15NO3.Na.2H2O/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(19)13-8-7-12(16(13)2)9-14(17)18;;;/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
QQILXENAYPUNEA-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3