31622
Bithionol
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,2′-Thio-bis(4,6-dichlorophenol), Bis(2-hydroxy-3,5-dichlorophenyl) sulfide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
espectro de atividade do antibiótico
parasites
aplicação(ões)
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Modo de ação
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Sc2cc(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C12H6Cl4O2S/c13-5-1-7(15)11(17)9(3-5)19-10-4-6(14)2-8(16)12(10)18/h1-4,17-18H
chave InChI
JFIOVJDNOJYLKP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)