W0270
WAY 161503 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8,9-Dichloro-2,3,4,4a-tetrahydro-1H-pyrazino[1,2-a]quinoxalin-5(6H)-one hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
Wyeth
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Clc1cc2NC(=O)C3CNCCN3c2cc1Cl
InChI
1S/C11H11Cl2N3O.ClH/c12-6-3-8-9(4-7(6)13)16-2-1-14-5-10(16)11(17)15-8;/h3-4,10,14H,1-2,5H2,(H,15,17);1H
chave InChI
YPNWSZJDAKOUAW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.