SML1760
BAM15
≥98% (HPLC), powder, mitochondrial protonophore uncoupler
Sinônimo(s):
BAM 15, N5,N6-bis(2-Fluorophenyl)[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BAM15, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=CC=C1)=C1NC2=NC3=NON=C3N=C2NC4=CC=CC=C4F
InChI
1S/C16H10F2N6O/c17-9-5-1-3-7-11(9)19-13-14(20-12-8-4-2-6-10(12)18)22-16-15(21-13)23-25-24-16/h1-8H,(H,19,21,23)(H,20,22,24)
chave InChI
OEGJBRZAJRPPHL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)