SML1464
SMBA1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(2-Nitro-9H-fluoren-9-ylidene)methyl]-phenol, 2-[(2-Nitro-9H-fluorene-9-ylidene)methyl]phenol
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=CC=C1)=C1/C=C2C(C=CC=C3)=C3C4=C\2C=C([N+]([O-])=O)C=C4
InChI
1S/C20H13NO3/c22-20-8-4-1-5-13(20)11-18-16-7-3-2-6-15(16)17-10-9-14(21(23)24)12-19(17)18/h1-12,22H/b18-11+
chave InChI
PEYKRJBXACUOOB-WOJGMQOQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)