Key Documents
SML1459
Sigma-Aldrich
SHA 68
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Oxo-1,1-diphenyl-tetrahydro-oxazolo[3,4-a]pyrazine-7-carboxylic acid 4-fluoro-benzylamide, N-[(4-Fluorophenyl)methyl]tetrahydro-3-oxo-1,1-diphenyl-3H-oxazolo[3,4-a]pyrazine-7(1H)-carboxamide, SHA-68
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H24FN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
445.49
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
originador
Takeda
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C26H24FN3O3/c27-22-13-11-19(12-14-22)17-28-24(31)29-15-16-30-23(18-29)26(33-25(30)32,20-7-3-1-4-8-20)21-9-5-2-6-10-21/h1-14,23H,15-18H2,(H,28,31)
chave InChI
SFRQIPRTNYHJHP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
SHA 68 is a potent and selective neuropeptide S receptor antagonist that exhibits anxiogenic effects.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3