SML1002
Sinomenine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(9a,13a,14a)-7,8-Didehydro-4-hydroxy-3,7-dimethoxy-17-methyl-morphinan-6-one hydrochloride, Cucoline hydrochloride, Kukolin hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (Sinomenium acutum)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -70 to -90°, c = 1 in H2O
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(OC)C=CC(C2)=C1[C@]3(CC(C(OC)=C4)=O)[C@@]4([H])[C@H]2N(C)CC3.Cl
InChI
1S/C19H23NO4.ClH/c1-20-7-6-19-10-14(21)16(24-3)9-12(19)13(20)8-11-4-5-15(23-2)18(22)17(11)19;/h4-5,9,12-13,22H,6-8,10H2,1-3H3;1H/t12-,13+,19-;/m1./s1
chave InChI
YMEVIMJAUHZFMW-VUIDNZEBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research