SMB01049
4′-O-Methylabyssinone V
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
4-Methylabyssinone V, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxy-3′,5′-diprenylflavanone, Abyssinone V 4′-methyl ether
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
422.51
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3