SML1385
Lomitapide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AEGR-733, BMS-201038, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]9H-fluoren-9-carboxamde
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCC(F)(F)F)C1(C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)CCCCN(CC4)CCC4NC(C5=C(C6=CC=C(C(F)(F)F)C=C6)C=CC=C5)=O
InChI
1S/C39H37F6N3O2/c40-38(41,42)25-46-36(50)37(33-13-5-3-10-30(33)31-11-4-6-14-34(31)37)21-7-8-22-48-23-19-28(20-24-48)47-35(49)32-12-2-1-9-29(32)26-15-17-27(18-16-26)39(43,44)45/h1-6,9-18,28H,7-8,19-25H2,(H,46,50)(H,47,49)
chave InChI
MBBCVAKAJPKAKM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MTTP(4547) , P4HB(5034)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3