N5131
Nicotinamide guanine dinucleotide sodium salt
phospodiesterase and ADP-ribosyl cyclase substrate
Sinônimo(s):
3-(Aminocarbonyl)-1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[(S)-{[(S)-{[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-Oxo-1,6-Dihydro-9h-Purin-9-Yl)-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-Yl]methoxy}(Hydroxy)phosphoryl]oxy} (Hydroxy)phosphoryl]ox, NGD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast
Nível de qualidade
Ensaio
≥-96%
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, almost colorless to slightly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5C(=O)N=C(N)Nc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O15P2/c22-16(33)8-2-1-3-27(4-8)19-14(31)12(29)9(41-19)5-39-44(35,36)43-45(37,38)40-6-10-13(30)15(32)20(42-10)28-7-24-11-17(28)25-21(23)26-18(11)34/h1-4,7,9-10,12-15,19-20,29-32H,5-6H2,(H2,22,33)(H,35,36)(H,37,38)(H3,23,25,26,34)
chave InChI
WWXCUPZEUROLRY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?