Documentos Principais
SML1375
Sigma-Aldrich
Galeterone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-17-(1H-benzimidazole-1-yl)androsta-5,16-diene, TOK-001, VN-124-1, VN/124-1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H32N2O
Número CAS:
Peso molecular:
388.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4N5C=NC6=C5C=CC=C6
InChI
1S/C26H32N2O/c1-25-13-11-18(29)15-17(25)7-8-19-20-9-10-24(26(20,2)14-12-21(19)25)28-16-27-22-5-3-4-6-23(22)28/h3-7,10,16,18-21,29H,8-9,11-15H2,1-2H3/t18-,19-,20-,21-,25-,26-/m0/s1
chave InChI
PAFKTGFSEFKSQG-PAASFTFBSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Galeterone is an inhibitor of CYP17A1 (CYP450c17), an enzyme that catalyzes two key serial reactions (17-α hydroxylase and 17,20 lyase) in androgen and estrogen biosynthesis resulting in the formation of DHEA and androstenedione, which may ultimately be metabolized into testosterone. CYP17 is the key enzyme for androgen biosynthesis in both the testes and adrenals, so its inhibition should stop the production of androgens in both places. Galeterone, moreover, is a potent blocker of the androgen receptor and causes down-regulation of androgen receptor (AR) protein expression in vitro and in vivo.
Galeterone is an inhibitor of CYP17A1.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)