SML0772
Curvularin
from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2H-3-Benzoxacyclododecin-2,10(1H)-dione, 4,5,6,7,8,9-hexahydro-11,13-dihydroxy-4-methyl-,(4S)-
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Penicillium citrinum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(CCCCC[C@H](C)O2)=O)C(CC2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C16H20O5/c1-10-5-3-2-4-6-13(18)16-11(8-15(20)21-10)7-12(17)9-14(16)19/h7,9-10,17,19H,2-6,8H2,1H3/t10-/m0/s1
chave InChI
VDUIGYAPSXCJFC-JTQLQIEISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)