SMB01044
Nevadensin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
5,7-dihydroxy-6,8-dimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, Ethoxychelerythrine, Lysionotin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
344.32
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-6-4-9(5-7-10)12-8-11(19)13-14(20)17(23-2)15(21)18(24-3)16(13)25-12/h4-8,20-21H,1-3H3
chave InChI
KRFBMPVGAYGGJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)