R3277
Rutaecarpine
>98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8,13-Dihydroindolo[2′,3′:3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, Rhetine, Rutecarpine
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 18 mg/mL (clear yellow solution)
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N2CCc3c([nH]c4ccccc34)C2=Nc5ccccc15
InChI
1S/C18H13N3O/c22-18-13-6-2-4-8-15(13)20-17-16-12(9-10-21(17)18)11-5-1-3-7-14(11)19-16/h1-8,19H,9-10H2
chave InChI
ACVGWSKVRYFWRP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A1(1543) , CYP1A2(1544) , CYP1B1(1545)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges