SML1306
S-p-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester
≥98% (HPLC), powder, Glyoxalase 1 inhibitor
Sinônimo(s):
BBGC, BBGD, BrBzGCp2, N-[S-[(4-Bromophenyl)methyl]-N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl]-Glycine dicyclopentyl ester, S-p-Bromobenzylglutathione dicyclopentyl ester, S-para-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
S-p-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC=C(CSC[C@H](NC(CC[C@H](N)C(OC2CCCC2)=O)=O)C(NCC(OC3CCCC3)=O)=O)C=C1
InChI
1S/C27H38BrN3O6S/c28-19-11-9-18(10-12-19)16-38-17-23(26(34)30-15-25(33)36-20-5-1-2-6-20)31-24(32)14-13-22(29)27(35)37-21-7-3-4-8-21/h9-12,20-23H,1-8,13-17,29H2,(H,30,34)(H,31,32)/t22-,23-/m0/s1
chave InChI
QIFSPGPRHFNZNN-GOTSBHOMSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glyoxalases are associated with detoxification process. Inhibition of glyoxalases produces an anti-carcinogenic and anti-inflammatory effect.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)