Documentos Principais
61793
SAFC
2-Keto-D-glucose
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
D-Glucosone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O6
CAS Number:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
solid
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
DCNMIDLYWOTSGK-HSUXUTPPSA-N
Aplicação
2-Keto-D-glucose (D-Glucosone) is a key intermediate of a secondary metabolic pathway leading to the antibiotic cortalcerone. D-Glucosone is a substrate that may be used to identify, differentiate and characterize hexokinase(s).
Ações bioquímicas/fisiológicas
2-Keto-D-glucose is the key intermediate of a secondary metabolic pathway leading to the antibiotic β-pyrone cortalcerone. This antibiotic offers protection to fungi against bacteria. The enzymatic oxidation of d-glucose by pyanose 2 oxidase results in 2-keto-D-glucose, and is considered as rare sugar.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)