SML1177
ML323
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)benzyl)-2-(2-isopropylphenyl)-5-methylpyrimidin-4-amine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]4(nncc4)c1ccc(cc1)CNc2nc(ncc2C)c3c(cccc3)C(C)C
InChI
1S/C23H24N6/c1-16(2)20-6-4-5-7-21(20)23-24-14-17(3)22(27-23)25-15-18-8-10-19(11-9-18)29-13-12-26-28-29/h4-14,16H,15H2,1-3H3,(H,24,25,27)
chave InChI
VUIRVWPJNKZOSS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)