SML0657
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
W 5 hydrochloride, W-5 hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NCCCCCCN)c1c2c(ccc1)cccc2.Cl
InChI
1S/C16H22N2O2S.ClH/c17-12-5-1-2-6-13-18-21(19,20)16-11-7-9-14-8-3-4-10-15(14)16;/h3-4,7-11,18H,1-2,5-6,12-13,17H2;1H
chave InChI
HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)