A3281
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
Sinônimo(s):
W-7
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
Modo de ação
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
chave InChI
OMMOSRLIFSCDBL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CAMK2A(815) , CAMK2B(816)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.