Key Documents
PHL80979
(−)-Curine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(−)-Bebeerine, Aristolochine, Curine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H38N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
594.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12Cc3ccc(Oc4c(O)c(OC)cc5CCN(C)[C@]([H])(Cc6ccc(O)c(Oc7cc1c(CCN2C)cc7OC)c6)c45)cc3
InChI
1S/C36H38N2O6/c1-37-13-11-23-18-31(41-3)32-20-26(23)27(37)15-21-5-8-25(9-6-21)43-36-34-24(19-33(42-4)35(36)40)12-14-38(2)28(34)16-22-7-10-29(39)30(17-22)44-32/h5-10,17-20,27-28,39-40H,11-16H2,1-4H3/t27-,28-/m1/s1
chave InChI
NGZXDRGWBULKFA-VSGBNLITSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)