Documentos Principais
NIST1974C
Organics in mussel tissue (Mytilus edulis)
NIST® SRM® 1974c
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 jars x 10 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)