P-085
(±)-Propranolol-D7 (ring-D7) solution
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Propranolol-d7 (ring-d7)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
chave InChI
AQHHHDLHHXJYJD-MIBSYSDMSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Colorimetric analysis platform based on thin layer chromatography for monitoring gluten cross-contamination in food industry.: This research introduced a colorimetric analysis platform using thin-layer chromatography to monitor gluten cross-contamination in the food industry. Sigma-Aldrich TLC plates facilitated precise detection, enhancing food safety and quality control measures (Martinez-Aviño A et al., 2024).
- Contaminant Spot Check and Removal Assay (ContamSPOT) for Mass Spectrometry Analysis.: This study developed the ContamSPOT assay, leveraging thin-layer chromatography for the spot check and removal of contaminants before mass spectrometry analysis. Using Sigma-Aldrich TLC plates, the method significantly improved the accuracy of mass spectrometry results in analytical chemistry applications (Smeriglio N et al., 2024).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
This study compares the use of SPME LC Tips to dried blood spots (DBS) in terms of extraction efficiency and detection limits of target analytes from whole blood.