G119
GYKI 52466 hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
1-(4-Aminophenyl)-4-methyl-7,8-methylenedioxy-5H-2,3-benzodiazepine hydrochloride
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 0.39 mg/mL
ethanol: 0.4 mg/mL
0.1 M HCl: 0.68 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC1=NN=C(c2ccc(N)cc2)c3cc4OCOc4cc3C1
InChI
1S/C17H15N3O2.ClH/c1-10-6-12-7-15-16(22-9-21-15)8-14(12)17(20-19-10)11-2-4-13(18)5-3-11;/h2-5,7-8H,6,9,18H2,1H3;1H
chave InChI
RUBSCPARMVJNKX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)