SML0640
2-Methylserotonin maleate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Me-5-HT maleate, 2-Methyl-5-HT maleate, 2-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to brown
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC2=C(NC(C)=C2CCN)C=C1.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C11H14N2O.C4H4O4/c1-7-9(4-5-12)10-6-8(14)2-3-11(10)13-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6,13-14H,4-5,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
KFEAUMZKRNJEDU-BTJKTKAUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience