Documentos Principais
SML0242
Sigma-Aldrich
AZ-MTAB
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-((1R,3r,5S)-8-((5-Methylthiophen-2-yl)methyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yloxy)benzamide, 3-[[(3-endo)-8-[(5-methyl-2-thienyl)methyl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]oxy]-benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
356.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CN2[C@H]3CC[C@@H]2C[C@@H](C3)Oc4cccc(c4)C(N)=O)s1
InChI
1S/C20H24N2O2S/c1-13-5-8-19(25-13)12-22-15-6-7-16(22)11-18(10-15)24-17-4-2-3-14(9-17)20(21)23/h2-5,8-9,15-16,18H,6-7,10-12H2,1H3,(H2,21,23)/t15-,16+,18+
chave InChI
RLHOWHVHHMGIKE-VQFNDLOPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
AZ-MTAB is a potent, short acting κ-opioid receptor (KOR) selective antagonist.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.