SML2452
LY2444296
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-Fluoro-4-(4-((2-(3-fluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)phenoxy)benzamide, 3-Fluoro-4-[4-[[(2S)-2-(3-fluorophenyl)-1-pyrrolidinyl]methyl]phenoxy]benzamide, 4-[4-[[(2S)-2-(3-Fluorophenyl)-1-pyrrolidinyl]methyl]phenoxy]-3-fluorobenzamide, FP3FBZ, LY 2444296, LY-2444296
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3CCC[C@H]3C4=CC=CC(F)=C4)C=C2)C(F)=C1)=O
InChI
1S/C24H22F2N2O2/c25-19-4-1-3-17(13-19)22-5-2-12-28(22)15-16-6-9-20(10-7-16)30-23-11-8-18(24(27)29)14-21(23)26/h1,3-4,6-11,13-14,22H,2,5,12,15H2,(H2,27,29)/t22-/m0/s1
chave InChI
WHHMECUDUQRPJT-QFIPXVFZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)