Documentos Principais
SAB5701762
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CDK2-T160 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1.19 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr160)
Informações sobre genes
human ... CDK2(1017)
Descrição geral
This gene encodes a member of a family of serine/threonine protein kinases that participate in cell cycle regulation. The encoded protein is the catalytic subunit of the cyclin-dependent protein kinase complex, which regulates progression through the cell cycle. Activity of this protein is especially critical during the G1 to S phase transition. This protein associates with and regulated by other subunits of the complex including cyclin A or E, CDK inhibitor p21Cip1 (CDKN1A), and p27Kip1 (CDKN1B). Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T160 of human CDK2
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1